Principaux documents
30402
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphate dibasic
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric)
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
500 G
68,50 €
1 KG
99,50 €
68,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
68,50 €
1 KG
99,50 €
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
68,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Agence
reag. Ph. Eur.
Essai
≥98% (alkalimetric)
Forme
powder, crystals or granules
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
Pf
155 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Human Bone Paleoproteomics Utilizing the Single-Pot, Solid-Phase-Enhanced Sample Preparation Method to Maximize Detected Proteins and Reduce Humics.: This study demonstrates the application of ammonium phosphate dibasic in the preparation of human bone samples for paleoproteomics. The method enhances protein detection and reduces contamination, significantly improving the analysis of ancient proteins (Cleland, 2018).
  • Effect of Mg(2+) doping on beta-alpha phase transition in tricalcium phosphate (TCP) bioceramics.: Ammonium phosphate dibasic is utilized in the synthesis of Mg-doped tricalcium phosphate bioceramics. The study investigates the phase transition behavior, which is critical for developing advanced biomaterials for medical applications (Frasnelli & Sglavo, 2016).
  • Development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances.: The research outlines the use of ammonium phosphate dibasic in the development of a stability-indicating HPLC method for analyzing voriconazole. This method ensures accurate detection of the drug and its impurities, crucial for pharmaceutical quality control (Gu & Li, 2009).
  • Crystallization and preliminary crystallographic analysis of the catalytic domain cellobiohydrolase I from Talaromyces emersonii.: Ammonium phosphate dibasic is employed in the crystallization process of cellobiohydrolase I. The study provides insights into the enzyme′s structure, aiding in the understanding of its catalytic mechanisms and potential industrial applications (Grassick et al., 2003).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
H Sakakura et al.
Journal of chromatography, 621(2), 123-131 (1993-11-24)
A method for the simultaneous determination of bile acids in rat bile and serum by high-performance liquid chromatography with a post-column enzymic reaction and fluorescence detection has been developed. Without prior fractionation and alkaline hydrolysis, 26 unconjugated, glycine- and taurine-conjugated
Electric Field-Assisted Solid Phase Extraction: Study of Electrochromatographic Parameters with an Anionic Model Compound.
Orlando RM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 26(2), 310-318 (2015)
Hydrothermal synthesis, structures and luminescent properties of nanocrystaline Ca8Gd2(PO4)6O2: Eu2+, Eu3+ phosphors.
Bharat L, et al.
Chemical Engineering Journal, 240, 179-186 (2014)
Catarina Barbosa et al.
International journal of food microbiology, 160(2), 87-93 (2012-11-28)
Sulphur-containing amino acids, cysteine and methionine, are generally found in very low concentrations in grape-juice. The objective of this study was to identify the effects of methionine on aroma compounds formation. Nitrogen source effects on growth, fermentative behaviour and aroma
G A Morán-Marroquín et al.
International journal of food microbiology, 151(1), 87-92 (2011-09-10)
Knowledge of physiological behavior of indigenous tequila yeast used in fermentation process is still limited. Yeasts have significant impact on the productivity fermentation process as well as the sensorial characteristics of the alcoholic beverage. For these reasons a better knowledge