Principaux documents
379980
Sigma-Aldrich
Ammonium phosphate dibasic
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
25 G
108,00 €
100 G
368,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
108,00 €
100 G
368,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2HPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
155 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ammonium phosphate dibasic is widely used as a starting material to fabricate cathodes for Li-ion batteries.[1] It can also be used to remove residual lithium from LiNiO2-based cathode materials.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Enhanced electrochemical properties of a LiNiO2-based cathode material by removing lithium residues with (NH4)2HPO4
Xunhui Xiong, et al.
Journal of Materials Chemistry, 2, 11691-11696 (2014)
Emulsion drying synthesis of olivine LiFePO4/C composite and its electrochemical properties as lithium intercalation material
Seung-Taek Myung, et al
Electrochimica Acta, 49, 4213-4222 (2004)
Janet Sze-Jing Cheung et al.
International journal of hygiene and environmental health, 230, 113623-113623 (2020-09-16)
There are concerns in Yellowknife, Northwest Territories, Canada, about arsenic exposure due to past mining operations, particularly the former Giant Mine. The objective of this study was to characterize the risk of arsenic exposure and associated risk factors among the
Martin P Pothier et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2310-2310 (2018-10-20)
Despite its high toxicity and widespread occurrence in many parts of the world, arsenic (As) concentrations in decentralized water supplies such as domestic wells remain often unquantified. One limitation to effective monitoring is the high cost and lack of portability
Catarina Barbosa et al.
International journal of food microbiology, 160(2), 87-93 (2012-11-28)
Sulphur-containing amino acids, cysteine and methionine, are generally found in very low concentrations in grape-juice. The objective of this study was to identify the effects of methionine on aroma compounds formation. Nitrogen source effects on growth, fermentative behaviour and aroma