Principaux documents
15716
Supelco
Trifluorure de bore-méthanol solution
~10% (~1.3 M), for GC derivatization, LiChropur
1 ML
25,60 €
10 ML
49,80 €
100 ML
65,30 €
250 ML
115,00 €
10 X 1 ML
128,00 €
1 L
437,00 €
25,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
25,60 €
10 ML
49,80 €
100 ML
65,30 €
250 ML
115,00 €
10 X 1 ML
128,00 €
1 L
437,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BF3 · MeOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.85
Beilstein:
3611499
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.05
25,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Concentration
~10% (~1.3 M)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.86 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
Clé InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Boron trifluoride (BF3) is a Lewis acid; it is a very useful reagent for forming esters from acids. Boron trifluoride is commercially available as a 14% solution in methanol for forming esters derivatives. It catalysed reactions carried out in a water bath are very rapid and can be completed in a few minutes.[1] Boron-trifluoride-catalysed transesterification of vegetable oils is one of the most popular methods. For transesterification of vegetable oils, BF3 is used in methanol (15 to 20% w/v).[2]
Application
Learn more in the Product Information
Boron trifluoride-methanol solution may be used for catalysing a method, used for the synthesis of bishydroperoxides and their derivatives, based on a reaction of ketals with a solution of hydrogen peroxide in anhydrous ether.[3] It may also be used for the rapid preparation of fatty acid esters for gas chromatographic analysis, as it converts fatty acids to their respective methyl esters in about 2 minutes.[4]
Suitable for derivatization of hydroxy fatty acids.
Autres remarques
Reagent for esterifying fatty acid for gas chromatographic analysiscitation
Reagent for methyl ester, O-acetyl.
Reagent for esterifying fatty acid for gas chromatographic analysis[5]
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Biodiesel: A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines.
Demirbas A.
Technology & Engineering, 123-124 (2007)
A new method for the synthesis of bishydroperoxides based on a reaction of ketals with hydrogen peroxide catalyzed by boron trifluoride complexes.
Alexander TO
Tetrahedron Letters, 44 (39), 7359-7363 (2003)
The rapid preparation of fatty acid esters for gas chromatographic analysis.
Metcalfe LD and Schmitz AA.
Analytical Chemistry, 33 (3), 363-364 (1961)
Christian F Ruiz et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(8), 10574-10589 (2020-06-23)
Cancer cells require extensive metabolic reprograming in order to provide the bioenergetics and macromolecular precursors needed to sustain a malignant phenotype. Mutant KRAS is a driver oncogene that is well-known for its ability to regulate the ERK and PI3K signaling
H. Rotzsche
Journal of Chromatography A, 552, 281-281 (1991)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf