Principaux documents
270555
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylacétamide
suitable for HPLC, ≥99.9%
100 ML
34,20 €
1 L
177,00 €
18 L
1 810,00 €
34,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
34,20 €
1 L
177,00 €
18 L
1 810,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Beilstein:
1737614
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
34,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
HPLC grade
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.030% water
Résidus d'évap.
<0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
pb
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ternary Phase-Field Simulation of Poly(vinylidene fluoride) Microporous Membrane Structures Prepared by Nonsolvent-Induced Phase Separation with Different Additives and Solvent Treatments : cette étude examine l'utilisation du N,N-diméthylacétamide (DMAC) dans la préparation de membranes avancées en poly(fluorure de vinylidène), soulignant son rôle essentiel dans l'amélioration du traitement des polymères et des structures membranaires en science des matériaux (Zhang et al., 2024).
  • Improved Protein Removal Performance of PES Hollow-Fiber Ultrafiltration Membrane with Sponge-like Structure : la recherche démontre l'efficacité du DMAC dans la production de membranes d'ultrafiltration haute performance, soulignant son importance dans les applications biomédicales et le traitement des eaux usées (Zhao et al., 2024).
  • Poly(vinylidene fluoride) Aerogels with alpha, beta, and gamma; Crystalline Forms: Correlating Physicochemical Properties with Polymorphic Structures : cet article scientifique met en évidence la polyvalence du DMAC comme solvant dans la synthèse d'aérogels de poly(fluorure de vinylidène), en corrélant son utilisation à des avancées significatives dans la compréhension de la cristallinité et des propriétés des polymères (Suresh et al., 2024).
  • Cellulose Esters: Synthesis for Further Formation of Films with Magnetite Nanoparticles Incorporated : l'étude utilise le DMAC pour la synthèse de films en esters de cellulose intégrant des nanoparticules de magnétite. Elle illustre son potentiel dans le développement de matériaux multifonctionnels adaptés à diverses applications industrielles (Furlan Sandrini et al., 2024).
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
B Tosh et al.
Carbohydrate research, 327(3), 345-352 (2000-08-17)
Commercial rayon grade cellulose was dissolved in the lithium chloride-N,N-dimethylacetamide (LiCl-DMAc) solvent system and esterified with acetic anhydride using p-toluenesulfonyl chloride (p-TsCl) and pyridine as catalysts. The reaction temperature was varied from 28 to 70 degrees C and the time
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf