Principaux documents
1.00399
Supelco
N,N-diméthylacétamide
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonyme(s) :
N,N-diméthylacétamide, Diméthylamide de l'acide acétique, Acétyldiméthylamine, DMAC, DMA, DMA
1 L
244,00 €
244,00 €
Date d'expédition estimée le01 septembre 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
244,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
204-826-4
Nomenclature NACRES :
NA.03
244,00 €
Date d'expédition estimée le01 septembre 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.76 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
SupraSolv®
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.7-11.5 % (v/v)
Technique(s)
GC-HS: suitable
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
165-166 °C/1013 hPa
Pf
-20 °C
Température de transition
flash point 64 °C
Solubilité
soluble >1000 g/L
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants ultrapurs SupraSolv® pour chromatographie en phase gazeuse avec espace de tête (HS-GC) sont spécialement conçus pour l'analyse des solvants résiduels (RS) présents dans les substances actives, les excipients et les médicaments, conformément aux lignes directrices Q3C de l'ICH (Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques relatives à l'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain) sur les solvants résiduels ("Impurities: Guideline for Residual Solvents"), à la pharmacopée européenne (Ph. Eur., chapitre 2.4.24) et à la pharmacopée des États-Unis (USP, chapitre 467).
Application
Convient comme solvant pour l'analyse des solvants résiduels des classes 1, 2 et 3 de l'ICH conformément aux pharmacopées Ph. Eur. et USP :
  • Tous les solvants résiduels de classe 1 selon l'ICH ≤ 1 µg/g
  • Tous les solvants résiduels de classe 2 selon l'ICH ≤ 10 µg/g
  • Tous les solvants résiduels de classe 3 selon l'ICH ≤ 50 µg/g
Caractéristiques et avantages
  • Grande fiabilité au niveau applicatif, le test d'application étant réalisé sur chaque lot produit
  • Qualité centrée sur l'applicatif avec la spécification des concentrations en solvants résiduels selon les définitions de l'ICH
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf