269336
Peracetic acid solution
32 wt. % in dilute acetic acid
Synonyme(s) :
Peroxyacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
20 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Composition
acetic acid, 40-45%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
29.0-35% (by sodium thiosulfate, titration)
32 wt. % in dilute acetic acid
Impuretés
<6.0% hydrogen peroxide
Indice de réfraction
n20/D 1.3876
pH
<1
Densité
1.13 g/mL at 25 °C
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
Clé InChI
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Easily synthesized
- Environmentally benign reagent
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
132.8 °F
Point d'éclair (°C)
56 °C