481858
Methyl p-tolyl sulfoxide
97%
Synonyme(s) :
(±)-Methyl p-toluene sulfoxide, (±)-p-Tolyl methyl sulfoxide, 1-Methanesulfinyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(methylsulfinyl)benzene, 4-(Methylsulfinyl)toluene, 4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 4-Toluene methyl sulfoxide, Methyl 4-methylphenyl sulfoxide, p-Methylphenyl methyl sulfoxide, p-Tolyl methyl sulfoxide
235,00 €
About This Item
235,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
pb
113-114 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
44-46 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfoxide
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable