247642
Xylenes
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Synonyme(s) :
Xylene mixture of isomers
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
18 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Forme
liquid
Composition
C6H5CH2CH3, ≤25%
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
H2SO4, passes test
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
137-140 °C (lit.)
Pf
-34 °C
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clé InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In the tetraphosphine/palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with sterically hindered aryl halides and arylboronic acids to synthesize tri-ortho-substituted biaryl adducts.
- For the N-alkylation of amines or ammonia with alcohols to synthesize N-alkyl amines.
- To synthesize aromatic polyimides by reacting unsymmetric phosphinated diamines and dianhydrides via solution polymerization.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup