61335
Lactophenol blue solution
for microscopy, for staining molds
Synonyme(s) :
Lactophenol Anilin Blue solution, Lactophenol Cotton Blue solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
for staining molds
Niveau de qualité
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Impuretés
phenol
Densité
1.16 g/mL at 20 °C
Application(s)
food and beverages
Adéquation
fungi
yeasts
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?