Principaux documents
227676
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate hexahydrate
Nickel(II) sulfate hexahydrate
ACS reagent, ≥98%
100 G
40,00 €
500 G
126,00 €
2.5 KG
403,00 €
40,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
40,00 €
500 G
126,00 €
2.5 KG
403,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NiSO4 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.24
40,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Essai
≥98%
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Impuretés
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clé InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Nickel(II) sulfate hexahydrate is a hydrated nickel salt. It is used as a nickel precursor for the preparation of Ni-based catalysts.
Application
Nickel(II) sulfate hexahydrate (NiSO4 6H2O) can be used as a nickel precursor for the preparation of:     
  • Palladium-nickel bimetallic nanoparticles (Pd-Ni) which are used as a catalyst in the Buchwald-Hartwig amination reaction.
  • NiFe2O4 nanoparticles (NPs) applicable for the fabrication of a glucose biosensor.
It can also be used as a recyclable catalyst in:      
  • The synthesis of α-aminophosphonates via a one-pot three-component reaction of aromatic aldehydes, primary amines, and diethylphosphite.      
  • Trifluoromethylation of arylamine in the presence of Langlois′ reagent (CF3SO2Na) as CF3 source and potassium persulfate (K2S2O8) as initiator.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Kun-Hua Lu et al.
Mikrochimica acta, 186(4), 227-227 (2019-03-09)
Water-soluble nitrogen-doped carbon quantum dots (C-dots) were fabricated by microwave-induced decomposition of the precursor materials citric acid and N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine. The C-dots were placed on portable paper strips with novel origami designs to simplified user operations. The intensity of the blue
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)
Amperometric glucose biosensor based on NiFe2O4 nanoparticles and chitosan.
Luo L, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 293-298 (2010)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
Charlotte G Mortz et al.
Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, 24(1), 84-87 (2013-01-22)
We have previously reported patch test reactivity to nickel sulphate in a cohort of unselected infants tested repeatedly at 3-18 months of age. A reproducible positive reaction at 12 and 18 months was selected as a sign of nickel sensitivity provided a
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review