221376
Sulfate de zinc heptahydraté
ACS reagent, 99%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Agence
suitable for SM 5210
Pureté
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Forme
crystals or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
Impuretés
≤0.01% insolubles
pH
4.4-6.0 (25 °C, 5%)
Solubilité
water: soluble 965 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤3 ppm
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- Zinc tris(thiourea) sulphate (ZTS), a semiorganic nonlinear optic (NLO) material that may be useful in laser fusion experiments and in second-harmonic-generation (SHG) devices.
- Highly pure zinc oxide nanostructures via a precipitation method for use in catalytic reactions.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.