Principaux documents
467901
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
≥99.99% trace metals basis, for inorganic trace analysis
50 G
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
152,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NiSO4 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clé InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Nickel (II) sulfate hexahydrate (NiSO4·6H2O), commonly called retgersite, is a naturally occurring enantiomorphic mineral.[1] It crystallizes in the monoclinic space group C2/c.[2] Crystal structure of its various polymorphic forms have been investigated.[3] The chiral nickel sulfate hexahydrate has been reported to induce asymmetric autocatalysis.[1] The thermal degradation behavior of nickel(II) sulfate(VI) hexahydrate in air and helium atmosphere has been studied using thermogravimetry (TG) and X-ray powder diffraction (XRD).[4]
Application
  • Improvement of ion chromatography with ultraviolet photometric detection and comparison with conductivity detection for the determination of serum cations.: This study explores advanced ion chromatography techniques for analyzing serum cations, where Nickel(II) sulfate hexahydrate may be used as a standard or in method development. The research compares ultraviolet photometric detection with conductivity detection, enhancing analytical methods for precise cation analysis in various samples, which can be crucial for environmental and clinical chemistry (Shintani H, 1985).
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Asymmetric induction by retgersite, nickel sulfate hexahydrate, in conjunction with asymmetric autocatalysis.
Matsumoto A, et al.
New. J. Chem., 39(9), 6742-6745 (2015)
Structure of monoclinic nickel (II) sulfate hexahydrate.
Gerkin RE and Reppart WJ.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(8), 1486-1488 (1988)
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
K Amudha et al.
Chemico-biological interactions, 193(1), 57-64 (2011-05-24)
This study was conducted to investigate the beneficial role of naringin on nickel induced nephrotoxicity. Nickel (Ni) (20mg/kg body weight (b.w.) was administered intraperitoneally (i.p.) for 20 days. Naringin was administered orally (20, 40 and 80 mg/kg b.w.) with i.p.