45347
Epoxy embedding medium, hardener MNA
≥95.0%
Synonyme(s) :
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, Epon™ MNA substitute, MNA, Methylnorbornene-2,3-dicarboxylic acid anhydride, Methyl nadic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
6.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 120 °C)
Pureté
≥95.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
n20/D 1.507
Densité
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
Clé InChI
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F
Point d'éclair (°C)
135 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?