123226
Anisole
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 42.2 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
887 °F
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
154 °C (lit.)
Pf
−37 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup