Principaux documents
Z800015
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
1 EA
243,00 €
243,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
243,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
243,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
PTFE stopper
Suprasil® quartz
Description
with 2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 110-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
Volume de la chambre
350 μL
Longueur du trajet optique
1 mm
Méthode de détection
photometric
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.