Principaux documents
Z801739
Hellma® fluorescence cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 100 μL
1 EA
982,00 €
982,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
982,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
982,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
3 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 176.751-QS
Hellma
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
photometry: suitable
H × l × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H du centre de l'ouverture
8.5 mm
Volume de la chambre
100 μL
Longueur du trajet optique
3x3 mm
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.