Principaux documents
Z800058
Hellma® cuvettes, demountable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.5 ± 0.010 mm, chamber volume 130 μL
1 EA
302,00 €
302,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
302,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
302,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Fabricant/nom de marque
Hellma (106-QS)
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l
45 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
130 μL
Longueur du trajet optique
0.5 ± 0.010 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
cells with detachable windows, rectangular cells
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.