Principaux documents
Z802794
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
1 EA
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
113,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
optical glass
Description
2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma (100-OS)
Paramètres
320-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
Volume de la chambre
700 μL
Longueur du trajet optique
2 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with glass lid
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH