Y0001804
Gadobutrol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Gadobutrol monohydrate
195,00 €
About This Item
195,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gadobutrol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable