Principaux documents
1.01383
Sigma-Aldrich
Solution d'éosine-bleu de méthylène pour coloration de Wright
for microscopy
100 ML
33,00 €
500 ML
54,40 €
1013830503
106,00 €
2.5 L
164,00 €
20 EA
978,00 €
25 L
1 650,00 €
180 L
16 310,00 €
33,00 €
Date d'expédition estimée le10 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
33,00 €
500 ML
54,40 €
1013830503
106,00 €
2.5 L
164,00 €
20 EA
978,00 €
25 L
1 650,00 €
180 L
16 310,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116130
Nomenclature NACRES :
NA.05
33,00 €
Date d'expédition estimée le10 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C (Methanol)
Limite d'explosivité
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 9.7 °C (Methanol)
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
La solution éosine/bleu de méthylène selon Wright pour la microscopie est une solution prête à l'emploi qui est utilisée dans la coloration de Wright, l'une des principales techniques utilisées en diagnostic hématologique. Tout comme les solutions éosine/bleu de méthylène de Leishman et de May-Grünwald, cette solution sert à colorer les frottis de sang et de moelle osseuse ainsi que les échantillons cytologiques cliniques.
Cette solution éosine/bleu de méthylène selon Wright est un produit de diagnostic in vitro (DIV) certifié CE dont 500 ml suffisent pour colorer jusqu'à 1 000 lames dans des cuves de Hellendahl. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Remarque sur l'analyse
Utilisable en microscopie (frottis sanguin) : satisfait au test
Érythrocytes : rose à brunâtre
Noyaux : bleu-violet
Granules éosinophiles : rouge à rouge-brun
Granules neutrophiles : violet clair
Cytoplasme lymphocytaire : bleu
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup - Methanol
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup - Methanol
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Contenu apparenté
Apprenez-en davantage sur l'étude clinique du sang, des organes hématopoïétiques et des maladies du sang, y compris sur le traitement et la prévention, ainsi que sur les colorants employés dans les analyses hématologiques.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.