Giemsa solution is commonly used for hematology, histology, and parasitology labs. Peripheral blood smears and bone marrow smears are routinely stained in hematology labs. It is always preferred to use fresh peripheral blood smears or bone marrow smears when possible. The colors are more vibrant when the peripheral blood smears are stained fresh.
48900
Giemsa Stain, Modified Solution
(for the staining (of cellular blood components and blood parasites))
Synonyme(s) :
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
36,80 €
About This Item
36,80 €
Produits recommandés
Type
(for research use only)
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Adéquation
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clé InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Attention
Principe
Forme physique
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Hi does any lab use this stain for microscopy ( haematology) ? How is it working for you on fresh peripheral blood films ?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is there a white paper available for buffer selection for Giemsa staining?
1 answer-
Generally, no white papers are available. Giemsa formulations vary in pH, typically ranging between pH 6.4 to 6.9. Quality standards for stained slides differ across institutions and individuals, with varying preferences for pH buffers.