Principaux documents
1.14846
Supelco
Test des phosphates
colorimetric, 0.2-3.0 mg/L (PO4-P), for use with MQUANT®
Synonyme(s) :
Kit de tests visuels de phosphates
200 TESTS
323,00 €
323,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
200 TESTS
323,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
323,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.2-3.0 mg/L (PO4-P)
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Le test des phosphates MQuant® (officiellement MColortest®) peut être utilisé pour le dosage des orthophosphates dans les matrices suivantes :
  • Eaux souterraines, eaux de surface, eau de mer
  • Eau potable et eau minérale
  • Eaux d'aquaculture
  • Eaux industrielles et eaux de process
  • Eaux usées
  • Sols et engrais, après prétraitement approprié des échantillons
  • Aliments, après prétraitement approprié des échantillons
  • Aciers, après prétraitement approprié des échantillons
Principe
Dans une solution d'acide sulfurique, les ions orthophosphate réagissent avec les ions molybdate pour former de l'acide molybdophosphorique. L'acide ascorbique réduit cet acide en bleu de phosphomolybdène (PMB). La concentration en phosphates est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la couleur de la solution de mesure aux nuances d'un disque colorimétrique. Ce test évalue la réaction colorimétrique par la méthode de la lumière transmise. Ainsi, même les échantillons d'eau trouble ou colorée peuvent être analysés sans autre préparation. Le disque colorimétrique est fait d'une matière plastique solide à la lumière et très durable qui convient aux environnements industriels et aux milieux humides.
Grâce au kit de recharge qui contient tous les réactifs nécessaires (réf. 1.18465), le test initial peut être utilisé pendant très longtemps, ce qui en fait un système particulièrement économique et écologique.
Méthode : colorimétrique, PMB, avec comparateur à disque, échelle : 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mg/l (PO4-P), MQuant®
Application
  • Effects of Two Remineralizing Agents in Combination with Er:YAG and CO(2) Laser Irradiation on Microhardness of Demineralized Enamel : l'étude met en évidence l'utilisation de tests des phosphates dans la recherche dentaire, en particulier pour mesurer l'efficacité des agents reminéralisants combinés à un traitement laser dans l'amélioration de la dureté de l'émail, un aspect crucial pour la santé bucco-dentaire et les soins préventifs (Mapar M. et al., 2024).
  • Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress : cette recherche utilise des tests de phosphates pour étudier la physiologie végétale, en particulier pour évaluer l'efficacité des nano-fertilisants dans l'amélioration de l'absorption du phosphate en conditions de stress salin. Ce travail apporte une contribution précieuse aux pratiques agricoles écoresponsables. (Shoukat A. et al., 2024).
  • Investigation of Mechanical Properties of Polymer-Infiltrated Tetrapodal Zinc Oxide in Different Variants : l'étude utilise des tests de phosphates dans le domaine de la science des matériaux pour évaluer l'interaction du phosphate avec de nouveaux matériaux composites, favorisant le développement de matériaux plus durables et performants pour diverses applications industrielles (Scherer F. et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Test d′applicationconforme
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1