Y0000791
Fluorouracil impurity mixture
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
147,00 €
About This Item
147,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluorouracil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable