1279021
USP
Fluorouracil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
1 230,00 €
About This Item
1 230,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluorouracil
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
Clé InChI
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable