PHR2865
Fluorouracil Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Barbituric acid, Fluorouracil Impurity A (PhEur), 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1279019
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
fluorouracil
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
248-252 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Clé InChI
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable