Y0000572
Etidronate disodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Hydroxyethane-1,1-bisphosphonic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
etidronate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)