320137
Acrylonitrile
≥99%, contains 35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
Vinyl cyanide
83,10 €
About This Item
83,10 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.83 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
86 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
897 °F
Contient
35-45 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Limite d'explosivité
17 %
Indice de réfraction
n20/D 1.391 (lit.)
pb
77 °C (lit.)
Pf
−83 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.