Y0000373
Thiamazole impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-(methylthio)-1H-imidazole, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
thiamazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(C)c1[n](ccn1)C
InChI
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement