PHR3038
Methimazole Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethane, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1411016
Famille d'API
methimazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)