1411016
USP
Methimazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxy-2-methylaminoethane, 2,2-Dimethoxy-N-methylethylamine
1 220,00 €
About This Item
1 220,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methimazole
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
140 °C (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNCC(OC)OC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C