Principaux documents
W292312
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Propanal
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro FEMA:
2923
Beilstein:
506010
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.002
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Essai
≥98%
Température d'inflammation spontanée
404 °F
Limite d'explosivité
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.362 (lit.)
pb
46-50 °C (lit.)
Pf
−81 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup
Palina S Nepachalovich et al.
Free radical research, 54(10), 732-744 (2020-10-20)
Vicinal diols and its derivatives can be exploited as model compounds for the investigation of radiation-induced free-radical transformations of hydroxyl-containing biomolecules such as carbohydrates, phospholipids, ribonucleotides, amino acids, and peptides. In this paper, for the first time, the prospects of
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO