Principaux documents
1.08541
Supelco
Spray nozzles for TLC sprayer
suitable for thin layer chromatography (TLC)
6 UNITS
188,00 €
188,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 UNITS
188,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
188,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Contents: 6 units 5 units 0.8mm, 1 unit 1.25mm
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
Remarque sur l'analyse
TLC-Test: passes test