Principaux documents
SAAR6165500
TWEEN® 80
uniLAB
Synonyme(s) :
Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR6165500KF)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable