S5193
JumpStart™ Taq ReadyMix avec SYBR® Green™
for quantitative PCR, without MgCl2 in buffer
Synonyme(s) :
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 400 reactions
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Concentration
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
Technique(s)
qPCR: suitable
Couleur
colorless
Entrée
purified DNA
Adéquation
suitable for PCR
Application(s)
agriculture
Compatibilité
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7500 Fast
for use with ABI 7500
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
for use with ABI ViiA 7
for use with Bio-Rad CFX384
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad MJ Chromo4
for use with Bio-Rad MJ Opticon 2
for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler
for use with Bio-Rad MJ Opticon
for use with Bio-Rad MiniOpticon
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex
for use with Illumina Eco qPCR
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
for use with Roche LightCycler 480
for use with Strategene Mx3000P
for use with Strategene Mx3005P
for use with Strategene Mx4000
Méthode de détection
SYBR® Green
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- During RNA extraction, reverse transcription and Quantitative PCR
- During analysis of leptin and leptin receptor expression. (PCR and melting curve analyses were performed)
- For tissue RNA Isolation. (PCR and melting curve analyses were performed)
- in real-time PCR (RT-PCR) of reverse-transcribed cDNA template
- For qPCR amplifications using SYBR
- For multiplex PCR
- to prepare the real-time PCR mixture
- in the quantitative analysis of gene expression by real time, quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
- to determine the mRNA expression of nuclear factor erythroid 2 (NFE2)-related factor 2 (Nrf2) gene by qPCR
Caractéristiques et avantages
- Tous les avantages d'une PCR à démarrage à chaud avec inactivation par un anticorps et détection au SYBR® Green dans un mélange ReadyMix™ : la solution idéale pour les applications à haut débit (il suffit d'ajouter les amorces et la matrice)
- Pas d'amplification de produits non spécifiques grâce à la Taq ADN polymérase JumpStart™, pour une plus grande efficacité et un meilleur rendement de la cible
- Mélange maître JumpStart™ Taq ReadyMix™ avec SYBR® Green pour qPCR au SYBR® formulé avec du MgCl2 ou conditionné avec un flacon séparé afin de faciliter l'optimisation Produits ReadyMix™ compatibles avec les instruments pour tubes et pour plaques
- Constance des performances d'une réaction à l'autre
- Produit conçu pour réduire au minimum les risques de contamination
- Réduction des dimères d'amorces
- Réduction du temps de mise en place par rapport aux techniques HotStart® manuelles ou à billes de cire
- Possibilité de mise en place à température ambiante et présence d'un colorant fluorescent : la solution idéale pour les applications de qPCR
Conditionnement
20RXN est conditionné en 1 X 500 μl
100RXN est conditionné en 1 X 2,5 ml
400RXN est conditionné en 1 X 10 ml
500RXN est conditionné en 1 X 12,5 ml
Autres remarques
Principe
Ce dernier, un colorant fluorescent se liant à l′ADN couramment employé, se fixe sur tous les ADN double brin ; la détection est assurée par la mesure de l′augmentation de la fluorescence au cours du cycle. SYBR Green I présente des maxima d′excitation et d′émission respectifs de 494 nm et 521 nm. Les réglages instrumentaux correspondant au colorant de référence ROX donnent des résultats satisfaisants pour la mesure du colorant de référence en PCR quantitative. La spécificité de la détection par SYBR de la QPCR de Sigma est fortement améliorée par l′incorporation d′une Taq polymérase médiée par un démarrage à chaud, la JumpStart Taq.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
Protocoles
Notre protocole de qPCR avec SYBR Green est conçu pour quantifier précisément l'expression génique ou des réactions de RT-PCR.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
Contenu apparenté
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
La RT-qPCR, ou PCR quantitative après transcription inverse, combine les effets de la transcription inverse et de la PCR quantitative, ou PCR en temps réel, pour amplifier et détecter des cibles spécifiques. La RT-qPCR trouve de multiples applications, notamment dans la quantification du niveau d'expression génique, la validation de l'interférence par ARN ou la détection d'agents pathogènes comme les virus.