S2050000
Sulfaméthizol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-amino-N-(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzènesulfonamide
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfamethizole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement