S5632
Sulfaméthizol
analytical standard, ≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-amino-N-(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzènesulfonamide
105,00 €
About This Item
105,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 1694
Essai
≥99% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves