PHR8923
Doxepin Related Compound C
Synonyme(s) :
Nordoxepin hydrochloride, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, 11(6H)-(3-[Methylamino]propylidene)dibenz[b,e]oxepine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1225533
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
doxepin
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
Cl.CNCC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Clé InChI
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)