Principaux documents
D-060
Supelco
Doxepin-D3 hydrochloride solution
(cis/trans), 100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Doxepin-D3 hydrochloride solution
1 ML
39,30 €
39,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
39,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19D3H18NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
39,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C([2H])([2H])[2H])CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)COC3=C/1C=CC=C3.[H]Cl
InChI
1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11-;/i1D3;
Clé InChI
MHNSPTUQQIYJOT-JSMHCMNYSA-N
Description générale
Doxepin is a tricyclic antidepressant used for the treatment of sleep maintenance and sold under trade names such as Silenor® and Aponal. This internal standard is applicable for doxepin testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Silenor is a registered trademark of Somaxon Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :