1225522
USP
Doxepin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxepin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N(CCCC1(c2c(cccc2)OCc3c1cccc3)O)(C)C
InChI
1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Clé InChI
ZEKLFUWSVQYTOO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Doxepin Hydrochloride
- Doxepin Hydrochloride Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable