N0392
Nordoxepin hydrochloride
analytical standard, ≥98.0% (TLC), powder
Synonyme(s) :
11(6H)-(3-[Methylamino]propylidene)dibenz[b,e]oxepine
224,00 €
About This Item
224,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to yellow
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CNCC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
InChI
1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
Clé InChI
GNPPEZGJRSOKRE-QFHYWFJHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable