PHR3246
Terbutaline Sulfate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Terbutaline hemisulfate salt, 2-t-Butylamino-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanol, 5-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-benzenediol hemisulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1643500
Famille d'API
terbutaline
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 250 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/2C12H19NO3.H2O4S/c2*1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-9(14)6-10(15)5-8;1-5(2,3)4/h2*4-6,11,13-16H,7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
KFVSLSTULZVNPG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable