BP1045
Terbutaline impurity C
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone, Terbutalone
224,00 €
About This Item
224,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
terbutaline
Forme
crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable