PHR2430
(+)-Fenchol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(+)-Fenchol, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, Fenchyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
camphor
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Point d'ébullition
201-202 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)[C@H]1O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Clé InChI
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)