PHR2426
Camphene
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Camphene
186,00 €
About This Item
186,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
camphor
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
pb
159-160 °C (lit.)
Pf
48-52 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable