Principaux documents
W248099
Sigma-Aldrich
Fenchyl alcohol
natural, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
Fenchol
W248099-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
73,20 €
1 KG
365,00 €
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W248099-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
73,20 €
1 KG
365,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
2480
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
02.038
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
camphoraceous; woody; pine
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Source biologique:
botanical
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
52,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.510
Essai
≥97%
Pf
39.0-45.0 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
camphoraceous; woody; pine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@](C)(C1)[C@@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Clé InChI
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup