PHR1119
D-Camphor
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Bornanone, 2-Camphanone
88,40 €
About This Item
88,40 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. C0405000
traceable to USP 1087508
Densité de vapeur
5.24 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 70 °C)
Famille d'API
camphor
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
870 °F
Limite d'explosivité
3.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
178-182 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup