Principaux documents
PHR2265
Supelco
Thio-acid Propionate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Thio-acid Propionate
250 MG
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
152,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H30F2O5S
Poids moléculaire :
468.55
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 250 mg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable