Principaux documents
Y0001575
2,6-Dimethylaniline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,6-Dimethylaniline, 2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
70 MG
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
70 MG
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Beilstein:
636332
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
bupivacaine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
pb
214 °C/739 mmHg (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Bupivacaine impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
2,6-Dimethylaniline (2,6-xylidine).
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 57, 323-335 (1993-01-01)
Mai Shimizu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1103-1109 (2014-04-23)
Esterases catalyze the hydrolysis of therapeutic drugs containing esters or amides in their structures. Human carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes that catalyze the hydrolysis of drugs in the liver. Characterization of the enzyme(s) responsible for