Principaux documents
901252
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline hydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
1 G
27,10 €
5 G
38,90 €
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
27,10 €
5 G
38,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder or crystals
Pf
275 °C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dimethylaniline hydrochloride may be used in the preparation of 2,6-dimethylphenyl isocyanate via phosgenation. This product was previously listed as CDS000447.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Urea dissociation. Measure of steric hindrance in secondary amines.
Stowell JC and Padegimas SJ.
The Journal of Organic Chemistry, 39 (16), 2448-2449 (1974)