Principaux documents
PHR1740
Supelco
1-Vinyl-2-pyrrolidinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.14
Beilstein:
110513
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 24 °C)
Famille d'API
povidone
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
685 °F
Limite d'explosivité
10 %
Conditionnement
pkg of 200 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les étalons secondaires pharmaceutiques certifiés pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production.
Application
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Cette matière de référence certifiée (CRM) est produite et certifiée conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAC0772 dans le champ ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup